Drukuj
Rękawice przemysłowe, ActivArmr® 97-631
Dostawca: Ansell
97-631/8 97-631/11 97-631/10 97-631/9 97-631/7
ANSE97-631/8EA 353 PLN
ANSE97-631/8 ANSE97-631/11 ANSE97-631/10 ANSE97-631/9 ANSE97-631/7
Rękawice przemysłowe, ActivArmr® 97-631
Rękawice
Te nylonowe / akrylowe rękawice z powłoką PCV na dłoni zapewniają ochronę mechaniczną i na zimno.
  • Powłoka PCV (zanurzona w dłoni) pozostaje elastyczna w niskich temperaturach
  • Ciepła rękawica, która pomaga zwalczać odmrożenia
  • Najlepsza w branży kombinacja komfortu, ciepła i zręczności
Typowe zastosowania to: Rolnictwo, chłodnie, prace budowlane, wykorzystanie zimowe na zewnątrz, narzędzia.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2231B), EN 511 (12X); Kat. II
Dopuszczone do kontaktu z żywnością