Drukuj
VWR® Kriopudełka, karton, 136×136 mm, z pełnym oznakowaniem
Dostawca: VWR Collection
479-7019EA 25.5 PLN
479-7019 479-7020 479-7021 479-7022 479-7023 479-7024 479-7025 479-7026 479-7027 479-7028 479-7029 479-7030 479-7031 479-7032 479-7033 479-7034 479-7035
VWR® Kriopudełka, karton, 136×136 mm, z pełnym oznakowaniem
Pudełka Kriopudełka
Tektura powlekana.
  • Wodoodporna powłoka
  • Możliwość zamrażania do -140 ° C
  • Dostępne z przegródkami lub bez
  • Dostępne w różnych wysokościach i 5 kolorach
Do przechowywania kriofiolek w niskich temperaturach.