Drukuj
VWR® TD20, TD21, TD22 Precyzyjne uniwersalne wodoodporne termometry
Dostawca: VWR Collection
620-2641EA 578 PLN
620-2641 620-2642 620-2643
VWR® TD20, TD21, TD22 Precyzyjne uniwersalne wodoodporne termometry
Termometry Termometry cyfrowe
Wodoodporne rekalibrowalny termometry do precyzyjnych pomiarów w cieczach i powietrzu lub do pomiaru temperatury rdzenia (z czujnikiem); uchwyt czujnika i kabel, zakres temperatury do 250 °C (stała temperatura użytkowania 230 °C); laboratoria, zapewnienie jakości, usługi, żywność itp.
  • Krótki czas reakcji
  • Może być ponownie skalibrowany w 0 ° C
  • Podświetlany 3-wierszowy wyświetlacz / wyświetlacz na górze za naciśnięciem jednego przycisku
  • Funkcja alarmu
  • Wodoodporny (IP65 / IP67)
  • Trwała, długa żywotność baterii
  • Wysokiej jakości czujniki: w komplecie z ręcznym czujnikiem Pt1000 (do 250 ° C z uchwytem i kablem) lub alternatywnie z przyłączem do wymiennych czujników
Dodatkowe informacje: Urządzenie ze zintegrowanym czujnikiem, dziennikiem kalibracji, 2 × baterią, instrukcją obsługi.