Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, szklane, oranżowe, NS szklany korek, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
937448 937443 937449 937453 937446 937450 937447 937451 937452 937445 937438
BRND937448EA 436 PLN
BRND937448 BRND937443 BRND937449 BRND937453 BRND937446 BRND937450 BRND937447 BRND937451 BRND937452 BRND937445 BRND937438
Kolby miarowe, klasa A, szklane, oranżowe, NS szklany korek, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe, z korkiem szklanym.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na biało o wysokim kontraście. Oznaczenia DE-M
*Szeroka szyja
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Dostarczany z indywidualnym certyfikatem.