Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, szklane, oranżowe, NS szklany korek, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
2.37445 2.37447 2.37448 2.37450 2.37451 2.37452 2.37443 2.37453 2.37446 2.37438
BRND2.37445EA 438 PLN
BRND2.37445 BRND2.37447 BRND2.37448 BRND2.37450 BRND2.37451 BRND2.37452 BRND2.37443 BRND2.37453 BRND2.37446 BRND2.37438
Kolby miarowe, klasa A, szklane, oranżowe, NS szklany korek, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe, z korkiem szklanym.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Oznaczenia i napisy emaliowane na biało o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
  • Całkowite zamówienie z jednej partii, dostarczane z certyfikatem partii
*Szeroka szyja
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042