Drukuj
Lumefantrine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (9Z)-2,7-Dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-alpha-[(dibutylamino)methyl]-9H-fluoren-4-methanol, Benflumetol, (Z)-2-(Dibutylamino)-1-(2,7-dichloro-9-(4-chlorobenzylidene)-9H-fluoren-4-yl)ethanol
461110050 461110250
ACRO461110050EA 384 PLN
ACRO461110050 ACRO461110250
Lumefantrine 98%
Lumefantrine
Formuła: C₃₀H₃₂Cl₃NO
Temp. topnienia: 136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05662268
Numer CAS: 82186-77-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 134 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %