Drukuj
Risperidone 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
459390010 459390050
ACRO459390010EA 277 PLN
ACRO459390010 ACRO459390050
Risperidone 99%
Risperidone
Soluble in chloroform, methanol.
Formuła: C₂₃H₂₇FN₄O₂
Temp. topnienia: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274576
Numer CAS: 106266-06-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %