Drukuj
Końcówki filtrów, Qualitix
Dostawca: Socorex Isba
308.0300FR 3020.0010FRS 3070.0200FRS 3070.1000FRS 3080.0020FRS 3080.0100FRS 3080.0200LFRS 3090.0010FRS
SOCO308.0300FREA 1610 PLN
SOCO308.0300FR SOCO3020.0010FRS SOCO3070.0200FRS SOCO3070.1000FRS SOCO3080.0020FRS SOCO3080.0100FRS SOCO3080.0200LFRS SOCO3090.0010FRS
Końcówki filtrów, Qualitix
Końcówki do pipet
Końcówki te wykonane są w 100% z czystego dziewiczego PP klasy medycznej, pasującego nie tylko do marki Socorex®, ale do wszystkich głównych marek mikropipet. Zawierają hydrofobowy filtr HDPE o wielkości porów 10 µm, który blokuje wszelkie zanieczyszczenia.
  • Najwyższa jakość, autoklawowalne
  • Skuteczna ochrona przed aerozolami
  • Spójność według partii
  • Certyfikowany bez nukleazy, endotoksyny i ATP
  • Zmniejszony rozmiar opakowania, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce na ławie
  • Szeroka kompatybilność z innymi markami mikropipet
Fazowane końcówki : Specjalny kształt eliminuje przyklejanie się kropli cieczy na końcu końcówki.
Drobne ostre końcówki: Mają cienki, miękki koniec umożliwiający płynne osadzanie się płynu.