Drukuj
3,5-Dibromoaniline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
460560050 460560250
ACRO460560050EA 401 PLN
ACRO460560050 ACRO460560250
3,5-Dibromoaniline 98%
3,5-Dibromoaniline
Formuła: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Temp. topnienia: 53…54.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047841
Numer CAS: 626-40-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to black Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥97.5 %