Drukuj
Morpholin-3-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
460530010 460530050 460530250
ACRO460530010EA 156 PLN
ACRO460530010 ACRO460530050 ACRO460530250
Morpholin-3-one 98%
Morpholin-3-one
Formuła: C₄H₇NO₂
Temp. topnienia: 106…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00631009
Numer CAS: 109-11-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
GC ≥97.5 %