Drukuj
Oleinian metylu 99% analytical standard for GC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
460380050 460380010
ACRO460380050EA 428 PLN
ACRO460380050 ACRO460380010
Oleinian metylu 99% analytical standard for GC
Oleinian metylu
Formuła: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 186 °C (9 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009578
Numer CAS: 112-62-9
Klasyfikacja Merck : 12,06965
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %