Drukuj
Mirystynian metylu 99% analytical standard for GC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
460360010 460360050
ACRO460360010EA 235 PLN
ACRO460360010 ACRO460360050
Mirystynian metylu 99% analytical standard for GC
Mirystynian metylu
Formuła: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 323 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 18.4 °C
Gęstość: 0.863 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008983
Numer CAS: 124-10-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %