Drukuj
Oktanian metylu 99% analytical standard for GC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
460350010 460350050
ACRO460350010EA 194 PLN
ACRO460350010 ACRO460350050
Oktanian metylu 99% analytical standard for GC
Oktanian metylu
Formuła: C₉H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 79 °C (12 mmHg)
Gęstość: 0,878 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009551
Numer CAS: 111-11-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %