Drukuj
2-Chloro-5-nitrophenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
459040050 459040250
ACRO459040050EA 319 PLN
ACRO459040050 ACRO459040250
2-Chloro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-5-nitrophenol
Formuła: C₆H₄ClNO₃
MW: 173.56 g/mol
Temp. topnienia: 119…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01571825
Numer CAS: 619-10-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %