Drukuj
Simvastatin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate
458840010 458840050 458840250
ACRO458840010EA 276 PLN
ACRO458840010 ACRO458840050 ACRO458840250
Simvastatin 98%
Simvastatin
Formuła: C25H38O5
MW: 418.57 g/mol
Temp. topnienia: 127…132 °C
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00072007
Numer CAS: 79902-63-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 135 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %