Drukuj
Naftifine hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
458660010 458660050 458660250
ACRO458660010EA 374 PLN
ACRO458660010 ACRO458660050 ACRO458660250
Naftifine hydrochloride 99%
Naftifine hydrochloride
Formuła: C₂₁H₂₁N
Temp. topnienia: 175…179 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00059047
Numer CAS: 65473-14-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 180 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Loss on fusion ≤0.5 %