Drukuj
Omeprazole 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
458520010 458520050 458520250
ACRO458520010EA 216 PLN
ACRO458520010 ACRO458520050 ACRO458520250
Omeprazole 98+%
Omeprazole
Formuła: C₁₇H₁₉N₃O₃S
MW: 345.42 g/mol
Temp. topnienia: 158…159 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00083192
Numer CAS: 73590-58-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥98.0 %