Drukuj
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
458380010 458380050
ACRO458380010EA 512 PLN
ACRO458380010 ACRO458380050
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrCl
MW: 317.3495 g/mol
Temp. topnienia: 39…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07780667
Numer CAS: 31928-46-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder or crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %