Drukuj
Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 124,000 99-100%, hydrolysed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: PVOH, PVA, Mowiol®
458230010 458230050 458230250
ACRO458230010EA 1450 PLN
ACRO458230010 ACRO458230050 ACRO458230250
Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 124,000 99-100%, hydrolysed
Alkohol poliwinylowy
Formuła: (CH₂CHOH)n
Temp. topnienia: 230…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081922
Numer CAS: 9002-89-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 28 to 32 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 99.3 to 100.0 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.5 to 7.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %