Drukuj
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
458220010 458220050
ACRO458220010EA 556 PLN
ACRO458220010 ACRO458220050
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formuła: C9H9NO
MW: 147.1700 g/mol
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00853963
Numer CAS: 1196-38-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %