Drukuj
2-Bromopyrazine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
458160010 458160050
ACRO458160010EA 494 PLN
ACRO458160010 ACRO458160050
2-Bromopyrazine 95%
2-Bromopyrazine
Formuła: C₄H₃BrN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08275680
Numer CAS: 56423-63-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %