Drukuj
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
458120050 458120250
ACRO458120050EA 318 PLN
ACRO458120050 ACRO458120250
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₁₅H₂₂O₂
Temp. topnienia: 61…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191998
Numer CAS: 37942-07-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %