Drukuj
5-Fluorobenzoxazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
455610010 455612500
ACRO455610010EA 1580 PLN
ACRO455610010 ACRO455612500
5-Fluorobenzoxazole 97%
5-Fluorobenzoxazole
Formuła: C7H4FNO
MW: 137.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458151
Numer CAS: 221347-71-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %