Drukuj
chlorek 3,7-diamino-5-fenylofenazynowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
339340010 339340050
ACRO339340010EA 273 PLN
ACRO339340010 ACRO339340050
chlorek 3,7-diamino-5-fenylofenazynowy
chlorek 3,7-diamino-5-fenylofenazynowy
Formuła: C₁₈H₁₅ClN₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 81-93-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
Absorptivity (1%, 1cm) ≥1000 (1 % in water, 517-521 nm)