Drukuj
Avantor SterilEnz®-II/EC: wstępnie uszczelnione polipropylenowe korki końcowe
Dostawca: Avantor Fluid Handling
PAWBGTZ-EC-150-10EA 1270 PLN
PAWBGTZ-EC-150-10 PAWBSTZ-EC-150-01 PAWBSTZ-EC-150-10
Avantor SterilEnz®-II/EC: wstępnie uszczelnione polipropylenowe korki końcowe
Okucia i złącza
Zaślepki końcowe SterilEnz®-II / EC PP są jedynymi nasadkami końcowymi, które są wyposażone w silikonową uszczelkę klasy medycznej wstępnie przymocowaną do dopasowanej powierzchni. Ta funkcja uniemożliwia operatorowi nieprawidłowe ustawienie lub upuszczenie uszczelek podczas montażu. Zatyczki SterilEnz®-II / EC działają również z dowolną standardową uszczelką kołnierza. Wystarczy usunąć wstępnie przymocowaną uszczelkę (bez użycia narzędzi) i zainstalować własną.
  • Standardowe opaski zaciskowe, zgodnie ze specyfikacją ASME BPE
  • Certyfikowane jako wolne od składników lub procesów pochodzenia zwierzęcego
  • Odporne na promieniowanie gamma, do stosowania ze sterylnymi systemami jednorazowymi , 50 kGY
  • Autoklawowalne w temp. 123°C przez 30 minut
Wstępnie przymocowane uszczelki są przeznaczone do jednorazowego użytku i są wyrzucane razem z oprawą. Dzięki temu eliminuje się walidację czyszczenia i potencjalne ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych. Wbudowana uszczelka oszczędza czas, pieniądze i eliminuje konieczność przygotowania uszczelki przez użytkownika końcowego. Łatwy uchwyt na oprawie umożliwia łatwą instalację. Uszczelki te nie mogą zostać źle umiejscowione ani upuszczone przez operatorów podczas montażu. Ta funkcja eliminuje wycieki i potencjalne problemy z zanieczyszczeniem.
Zaślepki SterilEnz®-II / EC są dostarczane z utwardzaną platyną uszczelką z silikonu klasy medycznej przymocowaną mechanicznie do dopasowanej powierzchni czołowej. Zatyczki SterilEnz®-II / EC są wykonane z wytrzymałego, obojętnego PP, nadającego się do sterylizacji w autoklawie lub radiacyjnej. Zaślepki nie zawierają żadnych materiałów pochodzenia zwierzęcego. Nakładki końcowe sterilEnz®-II / EC są dostępne w wersjach kołnierzy 1 "/ 1,5".
Certyfikaty: Class VI compliant materials. Certificates included.
USP <88>: Class VI Biological reactivity tests, in vivo.
USP <87>: Cytotoxicity, MEM Elution, in vitro.
USP <661>: Physicochemical Test for Plastics.
USP <1207>: Sterile Product Packaging - Hose Barb Integrity Evaluation, via microbial immersion.
ASTM F756-00 : Rabbit Blood Cell Hemolysis.
SterilEnz®-II/EC are certified ADCF (animal derived component free).
Sposób pakowania: Sterylizowane radiacyjnie zatyczki pakowane są pojedyńczo w podwójne worki foliowe.