Drukuj
Nitrometan 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
213375000 213371000 213370025
ACRO213375000EA 578 PLN
ACRO213375000 ACRO213371000 ACRO213370025
Nitrometan 99+% for analysis
Nitrometan
Formuła: CH₃NO₂
Temp. Wrzenia: 100…102 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007400
Numer CAS: 75-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-876-6
Jednostka: 1261
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06644
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm