Drukuj
Methyl 5-bromo-2-furoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
355750010 355750050 355750250
ACRO355750010EA 198 PLN
ACRO355750010 ACRO355750050 ACRO355750250
Methyl 5-bromo-2-furoate 98%
Methyl-5-bromo-2-furoate
Formuła: C₆H₅BrO₃
MW: 205.01 g/mol
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092313
Numer CAS: 2527-99-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %