Drukuj
Tetrahydrofuran ≥99.8% (by GC, corrected for water content) contains no preservatives, BAKER ANALYZED® HPLC dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
9441.1000EA 1280 PLN
9441.1000 9441.2500
Tetrahydrofuran ≥99.8% (by GC, corrected for water content) contains no preservatives, BAKER ANALYZED® HPLC dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Tetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 66 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Klasyfikacja Merck : 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) min. 99.8 %
Peroxide (as H2O2) max. 0.010 %
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 230 nm max. 1.0
at 260 nm max. 0.15
at 270 nm max. 0.08
at 310 nm max. 0.02