Woda, BAKER ANALYZED® HPLC for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim:
Hydrogen oxide
Management of Change (MOC) category = NI
4218.2500EA
247
PLN
4218.2500
4218.1000
Woda, BAKER ANALYZED® HPLC for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Woda
Formuła:
H₂O MW: 18.02 g/mol Temp. Wrzenia: 100 Temp. topnienia: 0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011332 Numer CAS: 7732-18-5 Klasyfikacja Merck : 13,10098 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Particulate Matter | max. 0.0001 % |
Residue after Evaporation | max. 2 ppm |
Ultraviolet absorbance of largest eluted peak | |
at 220 nm | max. 0.005 au |
at 254 nm | max. 0.001 au |
Physical Data (not specifications): |