Drukuj
Wodorotlenek sodu solution_SC 50% w/w, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
3727.91000EA 72350 PLN
3727.91000 3727.9025 3727.2500 3727.1000
Wodorotlenek sodu solution_SC 50% w/w, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Uwaga: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 49.5 - 50.5 %
Ammonium Hydroxide Precipitate max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Heavy Metals (as Ag) max. 0.001 %
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.3 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Nickel (Ni) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5