Drukuj
VWR®, podnośniki komórek
Dostawca: VWR Collection
734-2978EA 1300 PLN
734-2978 734-2979
VWR®, podnośniki komórek
Skrobaki do komórek
Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from flasks or dishes.
  • Ostrze ze skośną krawędzią na jednym końcu i wąskie ostrze lub hak w kształcie litery J na drugim
  • Sterylizowane przez napromieniowanie wiązką elektronów
  • Wolne od DNaz, RNaz i niepirogenne