Drukuj
Rybonukleaza bydlęca A (z trzustki)
Dostawca: Merck
R5500-100MG R5500-10MG R5500-1G R5500-250MG R5500-500MG
SIALR5500-100MGEA 1220 PLN
SIALR5500-100MG SIALR5500-10MG SIALR5500-1G SIALR5500-250MG SIALR5500-500MG
Rybonukleaza bydlęca A (z trzustki)
Enzymy
Ribonuclease A, type XII-A, from bovine pancreas.
  • RNase protection assays
  • Remove unspecifically bound RNA
  • Analysis of RNA sequences
  • Hydrolyze RNA contained in protein samples
  • Purification of DNA
Sposób pakowania: Packed in poly bottle (10 mg) and other volumes in glass bottle.