Drukuj
Adaptery łączące z równoległymi szyjkami
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0900-10-292929 0900-10-191929
NEUB0900-10-292929EA 630 PLN
NEUB0900-10-292929 NEUB0900-10-191929
Adaptery łączące z równoległymi szyjkami
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
Two necked adapters made of borosilicate glass 3.3
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes