Drukuj
Kolby miarowe do analizy ropy naftowej, szklane, przezroczyste
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0378-70-100190 0378-70-250 0378-70-087 0378-70-088 0378-70-089
NEUB0378-70-100190EA 0 PLN
NEUB0378-70-100190 NEUB0378-70-250 NEUB0378-70-087 NEUB0378-70-088 NEUB0378-70-089
Kolby miarowe do analizy ropy naftowej, szklane, przezroczyste
Kolby Kolby miarowe
Absolwent trapezoidalne ukształtowany kolby ze szkła borokrzemowego 3.3 ze szklanymi korkami.
Służy do oznaczania frakcji możliwej do oddzielenia przez kwas mieszających się z wodą smarów chłodzących.
Certyfikaty: DIN 51368