Dibutoxymethane ≥98.5% (by GC), puriss., Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
689386-1L
689386-250ML
SIAL689386-1LEA
938
PLN
SIAL689386-1L
SIAL689386-250ML
Dibutoxymethane ≥98.5% (by GC), puriss., Sigma-Aldrich®
Dibutoxymethane
Synonyms: Butylal, Dibutoxymethane
Formuła:
C₉H₁₆O₂ Gęstość: 0,835 g/ml (20 °C) Temp. Zapłonu: 62 °C |
Numer MDL:
MFCD00059270 Numer CAS: 2568-90-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | ≥98,5% (GC) |
Impurities | ≤0,2% water |
Refractive index | n20/D 1,406 |