Drukuj
Salicylaldehyde azine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Salicylaldazine
456940050 456940250 456941000
ACRO456940050EA 305 PLN
ACRO456940050 ACRO456940250 ACRO456941000
Salicylaldehyde azine 99%
Salicylaldehyde azine
Formuła: C₁₄H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 218…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043496
Numer CAS: 959-36-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %