Drukuj
Krioboxy kartonowe
Dostawca: Ratiolab
ratiolab®
RATI5131506EA 149 PLN
RATI5131506 RATI5160028 RATI5160029 RATI5120128
Krioboxy kartonowe
Pudełka Kriopudełka
Cryoboxes, cryo resistant cardboard.
  • Temperature resistant down to -80 °C
  • Wwater-repellent finish
For storage of cryovials at low temperatures