Metanol, ULTRA RESI-ANALYZED® Organic_Residue_Analysis, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim:
Alkohol metylowy
9263.1000EA
612
PLN
9263.1000
9263.2500
Metanol, ULTRA RESI-ANALYZED® Organic_Residue_Analysis, J.T.Baker®
Metanol
Formuła:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Temp. Wrzenia: 64.6 Temp. topnienia: -98 Temp. Zapłonu: 11 |
Numer MDL:
MFCD00004595 Numer CAS: 67-56-1 Jednostka: 1230 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,05984 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) (corrected for water) | min. 99.8 % |
Acetone | max. 0.001 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation | max. 1 ppm |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0003 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0001 |
Water (H2O) | max. 0.08 % |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) | |
Single Impurity Peak (pg/ml) | max. 10 |
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) | |
Single Impurity Peak (ng/ml) | max. 5 |