N,N-Dimetyloacetamid, odwodniony (max. 0,005% H2O)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
85817.230EA
668
PLN
85817.230
N,N-Dimetyloacetamid, odwodniony (max. 0,005% H2O)
N,N-Dimetyloacetamid
Formuła:
CH₃CON(CH₃)₂ MW: 87,12 g/mol Temp. Wrzenia: 166,1 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 0,937 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008686 Numer CAS: 127-19-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-826-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119459339-27 Klasyfikacja Merck : 13,03254 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99.8-100 % |
Acidity 0-0.0005 | 0-0.001 % |
Residue after evaporation | 0-0.001 % w/w |
Water (KF) | 0-0.005 % w/w |