Drukuj
1,2-Dichloroetan, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek etylenu, Dichlorek etylenu
85816.230EA 378 PLN
85816.230 85816.269
1,2-Dichloroetan, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
1,2-Dichloroetan
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 83.5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35,5 °C
Gęstość: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000963
Numer CAS: 107-06-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-458-1
Jednostka: 1184
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119484658-20
Klasyfikacja Merck : 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w