Chloroform, Wasser_0,005 Stabilised
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trichlorometan
Stabilizacja:
0.005 % max. 2-Methyl-2-buten
85815.230EA
306
PLN
85815.230
85815.269
Chloroform, Wasser_0,005 Stabilised
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ MW: 119.38 g/mol Temp. Wrzenia: 61.7 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1 III REACH: 01-2119486657-20 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99.9-100 % |
Appearance | Clear colorless liquid |
Acidity (as HCl) | 0-0.001 % |
Residue after evaporation | 0-0.0005 % w/w |
Stabilizer (Amylene) | 0.003-0.006 % w/w |
Water (KF) | 0-0.005 % w/w |