Drukuj
Organic reference standard, 4-Aminobenzoic acid, Ph.Eur., RS
Dostawca: LGC Standards
EDQMY0000173EA 1240 PLN
EDQMY0000173
Organic reference standard, 4-Aminobenzoic acid, Ph.Eur., RS
Standardy Wzorce środowiskowe
  • In Monograph 1687
  • Solubility in water: 8 g/l at 25°C