Woda, Ultrapure dla biologii molekularnej nie zawiera nukleaz
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J71786.K2
J71786.XX
J71786.AE
J71786.K8
J71786.AP
J71786.K2EA
463
PLN
J71786.K2
J71786.XX
J71786.AE
J71786.K8
J71786.AP
Woda, Ultrapure dla biologii molekularnej nie zawiera nukleaz
Woda
Nuclease free water is 0,2 μm filtered and dispensed into vials and/or durable, square Nalgene bottles.
Sposób pakowania: The 5 litre size is supplied in an upright carton with a convenient dispensing spout.
Formuła:
H₂O Temp. Wrzenia: 100 °C Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1,000 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011332 Numer CAS: 7732-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2 Klasyfikacja Merck : 14,10039 |