Roztwór buforu octanowego, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
31103-1L
31048-1L
31048-500ML
31103-6X1L
31103-1LEA
293
PLN
31103-1L
31048-1L
31048-500ML
31103-6X1L
Roztwór buforu octanowego, Fluka™
Bufory
Bufory pH
This pH buffer solution is a combination of sodium acetate/acetic acid in 1:1 ratio for complexometry.