Drukuj
Płynny kwasowy środek czyszczący, Citrajet
Dostawca: PerkinElmer
N0777063 N0777064
PERCN0777063EA 1040 PLN
PERCN0777063 PERCN0777064
Płynny kwasowy środek czyszczący, Citrajet
Środki czystości Detergenty i środki myjące
Citrajet® cleaner is ideal for use in labware washers, manual and ultrasonic cleaning. Use on glassware, metals, plastics, ceramics, porcelain, rubber, berglass and suitable for acid washing and rinsing. Corrosion inhibiting formula removes metal oxides, scale, salts, inorganic residues, trace metals and amphoteric proteins.