Drukuj
Szafy do bezpiecznego przechowywania, typ 30, E-PSM-UF
Dostawca: asecos
MSGA30630EA 6030 PLN
MSGA30630
Szafy do bezpiecznego przechowywania, typ 30, E-PSM-UF
Meble Szafy bezpieczeństwa
The cabinets are height adjustable with galvanised tray with loading capacity of 50 kg.
  • Sturdy sheet-steel construction
  • Connection with a technical exhaust system
Certyfikaty: EN14470-1
Informacje do zamówienia: Interior equipment packages need to be ordered separately (not included). Please check the website or contact Avantor for further information.