Drukuj
Okulary ochronne autoklawowalne
Dostawca: UNIVET
611.S0.00.00 611.S0.00.01 611.S1.00.00 611.S1.00.01
111-2349EA 1690 PLN
111-2349 111-2428 111-2429 111-2430
Okulary ochronne autoklawowalne
Gogle
Gogle do sterylizacji w autoklawie są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o kontrolowanym zanieczyszczeniu lub w warunkach aseptycznych.
  • Dostępne z bezpośrednią lub pośrednią wentylacją
  • Elastyczna taśma z antystatycznego silikonu z szybkim i gładkim systemem
  • Wkładka RX
  • Gogle z soczewkami poliwęglanowymi wielokrotnego użytku do 40 autoklawów
Miękka struktura wytrzymuje wiele cykli sterylizacji parowej, gamma lub beta bez zauważalnych zmian. Gogle do sterylizacji w autoklawie mają soczewkę z poliwęglanu z powłoką nie parującą AF121 i odporną naWięcej informacji o produkcie