Drukuj
Stacje z kłódkami
Dostawca: Brady
800121 800120
BRDY800121EA 195 PLN
BRDY800121 BRDY800120
Stacje z kłódkami
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
  • Rugged and eye-catching stations
  • Hold up to 4 or 24 padlocks
Informacje do zamówienia: Padlocks supplied seperately.