Drukuj
Paski wskaźnikowe pH, Whatman
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10362000 10362010
700-0442EA 111 PLN
700-0442 WHAT10362010
Paski wskaźnikowe pH, Whatman
Papierki testowe Papierki wskaźnikowe pH i paski testowe
Uniwersalne papierki wskaźnikowe są impregnowane mieszaniną kilku wskaźników. W zetknięciu się z roztworem próbki, papierki przybierają danego koloru. Tabela porównawcza pozwala ustalić pH w zależności od dostarczonego koloru.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use