Drukuj
Wskaźniki pH ze zintegrowanymi paskami porównawczymi, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
2631-990 2626-990 2627-990 2628-990 2629-990 2630-990 2612-990
WHAT2631-990EA 223 PLN
WHAT2631-990 WHAT2626-990 WHAT2627-990 WHAT2628-990 WHAT2629-990 WHAT2630-990 WHAT2612-990
Wskaźniki pH ze zintegrowanymi paskami porównawczymi, Whatman™
Papierki testowe Papierki wskaźnikowe pH i paski testowe
Może być stosowany do szybkiego określenia wartości pH, odpowiedni do wielu zastosowań w laboratoriach i przemyśle.
  • Natychmiastowe odczyty pH
  • Odpowiednie dla szerokiej gamy rutynowych testów pH
  • Niedrogie
  • Wygodne i przenośne, odpowiednie do pracy w terenie
Każdy pasek testowy ma środkowy segment barwionego wskaźnika i drukowane obok, osiem lub więcej różnych kolorów segmenty, oznaczone odpowiadającą wartością pH do stwierdzenia zgodności. Wartość testu pH może być odczytana przez bezpośrednie porównanie barwy pasków testowych i słupków kolorów. Doskonały do kolorowych rozwiązań, gdy wszelkie zmiany w kolorze papierniczej są automatycznie anulowane się. Doskonały do kolorowych roztworów, gdy wszelkie zmiany w kolorze masy papierniczej są automatycznie anulowane.